Learn More
Cole-Parmer™ Concentradores de muestras serie SC-200
Código de producto. 17986082
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Para placa de 96 pocillos
Para tubos
Tamaño de la unidad:
1 unidad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
17986082 Para tubos 1 unidad
17996082 Para placa de 96 pocillos 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17986082 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3662042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00€
    1439.34€ / paquete de 1
    Ahorro 255.66€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Concentran rápidamente varias muestras en un bloque a la vez.
  • La posición variable de la aguja se adapta a varios Dri-Block™ insertos
  • Su pequeño tamaño lo hace ideal para usar debajo de una campana extractora.
  • Las agujas, el bloque y el calentador de bloque se venden por separado
  • El concentrador sopla un gas inerte sobre la superficie de las muestras a través de agujas de acero inoxidable (no incluidas).
  • El gas soplado en combinación con el calor del calentador produce condiciones ideales para una evaporación rápida y eficiente.
  • Inserte agujas en una membrana de silicona en cualquier configuración.
  • El depósito de gas totalmente ajustable proporciona un control de altura preciso.
  • La distancia máxima de recorrido vertical es de 32 cm.
  • El consumo máximo de gas es de 15 L/min.
  • Solicite agujas recubiertas de PTFE para utilizar con muestras corrosivas.
Especificaciones
Modelo SC-200
Descripción Para tubos
Para utilizar con (equipo) Dri-Block™ Inserciones