Learn More
Thermo Scientific™ Concentrador Savant™ SPD131DDA SpeedVac™
Evapore ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos agresivos con el concentrador Thermo Scientific™ Savant™ SPD131DDA SpeedVac™.
Especificaciones
| Válvula de drenaje | Doble |
|---|---|
| Material de la cámara | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Modelo | Savant SPD131DDA |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ajustable de 45° a 80 °C, desactivado |
| Tamaño del puerto de escape | De gran tamaño |
Descripción
Evapore ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos agresivos con el concentrador Thermo Scientific™ Savant™ SPD131DDA SpeedVac™. El concentrador se ha aprobado para la química combinatoria e incorpora un nuevo diseño modular delgado con una programación digital para una facilidad de uso mejorada.
Características:- Nivel de vacío ajustable para evitar la congelación de las muestras
- Válvulas dobles de purga automática resistentes a productos químicos
- Tapa de vidrio radiante con excelente resistencia química y mayor calentamiento para acelerar el secado
- Indicador de parámetros digital para una selección fácil y reproducible
- Temporizadores independientes para calor y ejecución
- Tubos de PTFE
- Profunda cámara con revestimiento de PTFE y vía de vapor para resistencia química superior y limpieza sencilla
- Admite todos los rotores SpeedVac™ pequeños estándar y también un rotor para placas de microtitulación con dos posiciones
Requiere:
Se comercializan rotores para una gran variedad de aplicaciones y tamaños de tubo.
Especificaciones
| Doble | |
| Savant SPD131DDA | |
| De gran tamaño | |
| 2 | |
| Cristal térmico | |
| De 0,1 a 20 torr | |
| 18 pulg | |
| 14 pulg | |
| 13 pulg | |
| 44 lb |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
| Ajustable de 45° a 80 °C, desactivado | |
| 2 Deepwell, 6 Shallow Well Microplates | |
| SUMAXSPD | |
| 1 min. to 10 hr. | |
| 450 x 360 x 330 mm (18 x 14 x 13 in) | |
| 450mm | |
| 360mm | |
| 330mm | |
| 20 kg |