Learn More
Thermo Scientific™ Carro Deluxe Savant™ DNA SpeedVac™
Código de producto. 11728669 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Carro
Cartucho desechable
Compuesto neutralizante de ácido
Kit de trampa química
Líquido conductor
Matraz de condensación
Paquete de tubos
Solución neutralizante de amoníaco
Tamaño de la unidad:
0.25 KG
1 PCS
5 litros
cada uno
paquete de 4
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11728669 Matraz de condensación cada uno
11778629 Kit de trampa química 1 PCS
11708599 Cartucho desechable 0.25 KG
11738599 Cartucho desechable 1 PCS
15297909 Compuesto neutralizante de ácido cada uno
11748589 Paquete de tubos cada uno
10399102 Solución neutralizante de amoníaco cada uno
11748569 Solución neutralizante de amoníaco paquete de 4
12642765 Líquido conductor 5 litros
10684283 Carro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11728669 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor GCF400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    912.31€ / paquete de 1
    Ahorro 152.69€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mejore la funcionalidad de los concentradores Savant DNA SpeedVac con estos accesorios variados para concentradores Savant DNA SpeedVac.
Mejore la funcionalidad de los concentradores Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ con los accesorios de concentradores Savant™ SpeedVac™ .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Matraz de condensación de vidrio
Tipo Matraz de condensación
Para utilizar con (equipo) Concentrador SPD1030 y SPD2030 DNA SpeedVac™