Learn More
Sartorius Papel de impresora
Código de producto. 10663182 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Impresora YDP20-0CE
Impresora matricial YDP06
Longitud (imperial):
550 pulg
1944 in
Longitud (métrico):
1397 cm
4937,76 cm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Longitud (imperial) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10663182 Impresora YDP20-0CE 1944 in 4937,76 cm 5 PCS
11338963 Impresora matricial YDP06 550 pulg 1397 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10663182 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 6906937
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Papel para varias impresoras Sartorius.
Papel para usar con impresoras de balanzas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Impresora YDP20-0CE
Longitud (imperial) 1944 in
Longitud (métrico) 4937,76 cm
Tipo Papel de impresora