Descripción
La bolsa arium™ está compuesta de película S71 y se utiliza en sistemas arium™ Bagtank. A diferencia de otros depósitos de agua habituales, la bolsa arium™ protege a los usuarios al evitar procesos de limpieza con productos químicos p
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 L |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema arium Bagtank |
| Tipo | Bolsa |
| Material | Película S71 |
| Anchura (métrico) | 25,4 cm |
| Altura (métrico) | 43 cm |
| Fondo (métrico) | 58,7 cm |