Learn More
Greiner Bio-One Punta de pipeta de zafiro, no estéril
Código de producto. 17394770
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
Graduaciones:
0,5, 2, 10 μL
10, 50, 100 μL
200, 500, 1000 μL
Longitud (métrico):
31 mm
51 mm
60,2 mm
82 mm
Longitud (imperial):
1,22 in
2,01 in
2,37 in
3,23 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Longitud (métrico) Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17394770 200 μL 10, 50, 100 μL 51 mm 2,01 in paquete de 1000
17374770 10 μL 0,5, 2, 10 μL 31 mm 1,22 in paquete de 1000
17304780 300 μL 10, 50, 100 μL 60,2 mm 2,37 in paquete de 1000
17314780 1000 μL 200, 500, 1000 μL 82 mm 3,23 in paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17394770 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 775350
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Puntas de pipeta de zafiro Greiner Bio-One: ajuste universal para todas las pipetas comunes, sin ADNasa/ARNasa/hADN/inhibidores de PCR/pirógenos (endotoxinas) detectables y no citotóxicos.
  • Ajuste universal para todas las pipetas comunes, incluidas las pipetas multicanal
  • Sin ADNasa/ARNasa/hADN/inhibidores de PCR/pirógenos detectables (endotoxinas)
  • No cictotóxico
  • Exactitud& precisión según ISO 8655
  • Fabricadas con polipropileno virgen muy transparente
  • Graduación fácil de leer para verificaciones rápidas de volumen
  • Trazabilidad completa
  • Fabricados en la UE (Austria) y probados de acuerdo con las normas internacionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo Estándar
Longitud (imperial) 2,01 in
Longitud (métrico) 51 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa/ARNasa/hADN/inhibidores de PCR/pirógenos (endotoxinas); no citotóxicos
Para utilizar con (aplicación) Manipulación manual de líquidos
Formato A granel
Cantidad 15.000 paq.
Código de color Amarillo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Socorex, Inflamable, Gilson Pipetmax, Eppendorf Referencia, Eppendorf Research
Graduado Sí
Línea de productos Zafiro
Material Polipropileno
Graduaciones 10, 50, 100 μL