Learn More
Greiner Bio-One Punta de filtro de zafiro de baja retención
Descripción
- Ajuste universal para todas las pipetas comunes, incluidas las pipetas multicanal
- Puntas de baja retención para minimizar la retención de muestras
- Sin revestimiento químico/siliconización
- Especialmente adecuado para muestras exigentes con mayor viscosidad o baja tensión superficial (detergentes)
- Sin ADNasa/ARNasa/hADN/inhibidores de PCR/pirógenos detectables (endotoxinas)
- No cictotóxico
- Precisión y exactitud según la norma ISO 8655
- Fabricadas con polipropileno virgen muy transparente
- Graduación fácil de leer para verificaciones rápidas de volumen
- Filtro de polietileno hidrófobo (sin aditivos) para proteger contra la contaminación cruzada y los aerosoles
- Trazabilidad completa
- Fabricados en la UE (Austria) y probados de acuerdo con las normas internacionales
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1250 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Modelo | Retención baja |
| Longitud (imperial) | 3,9 in |
| Longitud (métrico) | 99 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5, ISO 11137 |
| Mostrar más |