Descripción
- Puede soportar más de cien ciclos de esterilización en autoclave de vapor a 134 °C
- Pueden soportar cinco ciclos estándar de esterilización hospitalaria mediante óxido de etileno, sin efectos físicos ni químicos significativos
- Se pueden esterilizar utilizando radiación ionizante de alta energía
- Esterilizado a niveles normales de irradiación, 2 Mrad a 3 Mrad
- Se pueden utilizar en lugar de los materiales de bomba tradicionales como el neopreno, el butilo y la silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase 6 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | Santoprene |
| Longitud global (métrico) | 1500 cm |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con | Bomba peristáltica |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Tubos de bombas |