Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -65
Código de producto. 17993591
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9,5 mm
10 mm
Presión máxima:
101,3 psi
113,2 psi
143,5 psi
157 psi
40,4 psi
56 psi
69,2 psi
72,1 psi
75,5 psi
82,5 psi
Longitud global (métrico):
15 m
30 m
Tamaño de la unidad:
15 metros
30 metros
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Presión máxima Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
17993591 6 mm 113,2 psi 30 m 30 metros
17933571 1,6 mm 82,5 psi 30 m 30 metros
17953541 2,4 mm 82,5 psi 15 m 15 metros
17973571 3 mm 101,3 psi 30 m 30 metros
17993551 3 mm 143,5 psi 30 m 30 metros
17963571 3 mm 157 psi 15 m 15 metros
17993481 3 mm 157 psi 30 m 30 metros
17953441 3,2 mm 56 psi 30 m 30 metros
17973591 3,2 mm 72,1 psi 30 m 30 metros
17923551 3,2 mm 82,5 psi 30 m 30 metros
17963461 4 mm 40,4 psi 15 m 30 metros
17983481 5 mm 101,3 psi 30 m 30 metros
17933481 5 mm 75,5 psi 30 m 30 metros
17933551 9,5 mm 40,4 psi 15 m 15 metros
17923531 10 mm 69,2 psi 30 m 30 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17993591 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. STHT65610H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.61€
    444.86€ / 30 metros
    Ahorro 187.75€
    29% Descuento
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Los tubos de silicona farmacéutica curada con platino resisten el autoclave repetido y resisten la adherencia de productos sanguíneos y otros fluidos sanitarios.
  • Tubos ultrapuros de grado biofarmacéutico
  • En 1/16 in ID y mayores, vienen con números de pieza marcados con láser y códigos de lote para proporcionar una trazabilidad total del producto
  • Opciones de dureza Shore A de 50 o 65
  • Suavidad de superficie insuperable
  • Ultraflexible
  • Esterilizable en autoclave y estable a los rayos gamma.
  • Rango de temperatura de -°62 C a +°260 C (-80 °F a +500 °F)
  • No produce sabor ni olores
  • Franjas de color disponibles para diferenciar la ruta del fluido
  • Disponible en conjuntos a granel o personalizados y en bobinas de 25, 50 y 100 pies.
  • Cumple USP Clase VI, Farmacopea Europea 3.1.9 y criterios de la FDA
  • Aplicaciones: Transferencia de fluidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,394 in, 10 mm
Longitud global (imperial) 98,4 in
Longitud global (métrico) 30 m
Grosor (imperial) 0,079 in
Grosor (métrico) 2 mm
Para utilizar con Tubos de silicona farmacéuticos
Propiedades de resistencia 326 lbf/pulgada.
Color Transparente
Dureza 65 (Shore A)
Flexibilidad Los tubos
Presión máxima 113,2 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Tipo de producto Tubos
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.