Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -65
Código de producto. 17933571
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9,5 mm
10 mm
Presión máxima:
101,3 psi
113,2 psi
143,5 psi
157 psi
40,4 psi
56 psi
69,2 psi
72,1 psi
75,5 psi
82,5 psi
Longitud global (métrico):
15 m
30 m
Tamaño de la unidad:
15 metros
30 metros
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Presión máxima Longitud global (métrico) unitSize
17933571 1,6 mm 82,5 psi 30 m 30 metros
17953541 2,4 mm 82,5 psi 15 m 15 metros
17973571 3 mm 101,3 psi 30 m 30 metros
17993551 3 mm 143,5 psi 30 m 30 metros
17963571 3 mm 157 psi 15 m 15 metros
17993481 3 mm 157 psi 30 m 30 metros
17953441 3,2 mm 56 psi 30 m 30 metros
17973591 3,2 mm 72,1 psi 30 m 30 metros
17923551 3,2 mm 82,5 psi 30 m 30 metros
17963461 4 mm 40,4 psi 15 m 30 metros
17983481 5 mm 101,3 psi 30 m 30 metros
17933481 5 mm 75,5 psi 30 m 30 metros
17993591 6 mm 113,2 psi 30 m 30 metros
17933551 9,5 mm 40,4 psi 15 m 15 metros
17923531 10 mm 69,2 psi 30 m 30 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17933571 Proveedor Saint Gobain Life Sciences™ N.º de proveedor STHT650622H
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos farmacéuticos de silicona curada con platino soportan el autoclave repetido y resisten la adherencia de hemoderivados y otros fluidos sanitarios.
  • Tubo ultrapuro de calidad biofarmacéutica
  • En 1/16 in ID y superior, vienen con códigos de lote y números de pieza marcados con láser para proporcionar una trazabilidad total del producto
  • Opciones de dureza de 50 o 65 Shore A
  • Suavidad de la superficie insuperable
  • Ultraflexible
  • Esterilizable en autoclave y estable a los rayos gamma
  • Intervalo de temperatura de -62 ºC°C a +260 °Cmáx (-80 °F a +500 °F)
  • No produce sabor ni olores
  • Franjas de color disponibles para diferenciar la vía de fluidos
  • Disponible a granel o en ensamblajes personalizados y en rollos de 25, 50 y 100 pies
  • Cumple USP Clase VI, Farmacopea Europea 3.1.9 y criterios de la FDA
  • Aplicaciones: Transferencia de líquidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,063 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,189 in, 4.8 mm
Longitud global (imperial) 98,4 in
Longitud global (métrico) 30 m
Grosor (imperial) 0,063 in
Grosor (métrico) 1.59 mm
Para utilizar con Tubo de silicona para uso farmacéutico
Propiedades de resistencia 326 lbf/pulg.
Color Transparente
Dureza 65 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Presión máxima 82,5 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Tipo de producto Tubos