Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ SPT-60L
Código de producto. 30178482
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,2 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
7,9 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,094 in, 2,4 mm
0,125 in, 3,2 mm
0,156 in, 4 mm
0,157 in, 4 mm
0,172 in, 4,4 mm
0,188 in, 4,8 mm
0,204 in, 5,2 mm
0,219 in, 5,6 mm
0,250 in, 6,4 mm
0,268 in, 6,8 mm
0,313 in, 7,9 mm
0,315 in, 8 mm
0,346 in, 8,8 mm
0,375 in, 9,5 mm
0,394 in, 10 mm
0,438 in, 11,1 mm
0,472 in, 12 mm
0,488 in, 12,4 mm
0,500 in, 12,7 mm
0,563 in, 14,3 mm
0,625 in, 15,9 mm
0,750 in, 19,1 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 metro
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
30178482 1,2 mm 0,172 in, 4,4 mm 7.50 metro
30178499 2 mm 0,204 in, 5,2 mm 7.50 metro
30178497 3,2 mm 0,268 in, 6,8 mm 7.50 metro
30178468 6,4 mm 0,313 in, 7,9 mm 7.50 metro
30178489 0,8 mm 0,094 in, 2,4 mm 7.50 metro
30178462 1,6 mm 0,125 in, 3,2 mm 7.50 metro
30178458 9,5 mm 0,563 in, 14,3 mm 7.50 metro
30178490 12,7 mm 0,750 in, 19,1 mm 7.50 metro
30178463 7,9 mm 0,438 in, 11,1 mm 7.50 metro
30178464 7,9 mm 0,500 in, 12,7 mm 7.50 metro
30178492 9,5 mm 0,500 in, 12,7 mm 7.50 metro
30178484 9,5 mm 0,625 in, 15,9 mm 7.50 metro
30178476 12,7 mm 0,625 in, 15,9 mm 7.50 metro
30178494 4 mm 0,315 in, 8 mm 7.50 metro
30178475 4,8 mm 0,250 in, 6,4 mm 7.50 metro
30178488 5 mm 0,472 in, 12 mm 7.50 metro
30178502 1,2 mm 0,157 in, 4 mm 7.50 metro
30178472 4,8 mm 0,438 in, 11,1 mm 7.50 metro
30178473 3,2 mm 0,250 in, 6,4 mm 7.50 metro
30178457 11,1 mm 0,625 in, 15,9 mm 7.50 metro
30178500 6,4 mm 0,438 in, 11,1 mm 7.50 metro
30178483 0,8 mm 0,156 in, 4 mm 7.50 metro
30178479 1,6 mm 0,157 in, 4 mm 7.50 metro
30178486 3,2 mm 0,188 in, 4,8 mm 7.50 metro
30178495 4,8 mm 0,313 in, 7,9 mm 7.50 metro
30178474 4,8 mm 0,375 in, 9,5 mm 7.50 metro
30178491 1,6 mm 0,188 in, 4,8 mm 7.50 metro
30178471 2,4 mm 0,219 in, 5,6 mm 7.50 metro
30178470 6 mm 0,394 in, 10 mm 7.50 metro
30178459 6,4 mm 0,375 in, 9,5 mm 7.50 metro
30178496 6,4 mm 0,500 in, 12,7 mm 7.50 metro
30178498 4,7 mm 0,346 in, 8,8 mm 7.50 metro
30178466 8 mm 0,488 in, 12,4 mm 7.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Código de producto. 30178482 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor SPT60L0472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.18€
    133.50€ / 7.5 metros
    Ahorro 49.68€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sani-Tech™ SPT-60L es un tubo de silicona curado con platino de primera calidad diseñado para operaciones farmacéuticas que requieren baja espalación, larga vida útil de la bomba y alta precisión. Ofrece la mejor precisión de llenado de su clase, reduce los costosos llenados excesivos o insuficientes y garantiza un rendimiento confiable con una vida útil de la bomba que supera las 250 horas.
  • Sani-Tech™ SPT-60L es un tubo de silicona curada con platino de primera calidad diseñado para cumplir con estrictos estándares farmacéuticos de seguridad y compatibilidad química.
  • Fabricado bajo estrictos controles de calidad, cumple con los estándares regulatorios para uso farmacéutico, garantizando seguridad y confiabilidad en operaciones críticas.
  • Diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de las operaciones farmacéuticas, garantizando una calidad de producción constante y el cumplimiento de la industria.
  • Diseñado para mayor durabilidad con una vida útil promedio de la bomba que supera las 250 horas, lo que minimiza el tiempo de inactividad en operaciones críticas.
  • Gracias a su prolongada vida útil, la bomba reduce la frecuencia de reemplazo de tubos, ahorrando tiempo y disminuyendo los costos generales de mantenimiento.
  • Con un control de espalación superior, Sani-Tech™ SPT-60L mantiene niveles bajos de espalación en múltiples ciclos de dispensación. Minimiza la formación de partículas para garantizar la limpieza. Ideal para consistencia operativa y entornos de alta pureza.
  • Pruebas independientes han demostrado que Sani-Tech™ SPT-60L ofrece una mejora de 4X en la precisión de llenado y una mejora de 2X en la precisión que garantiza una entrega de volumen confiable.
  • Sani-Tech™ El SPT-60L se probó con un cabezal de bomba peristáltica de cuatro rodillos a 400 rpm y sin contrapresión. Demuestra confiabilidad en diversos entornos operativos, operando eficazmente a altas velocidades y durante el uso continuo, proporcionando un rendimiento confiable para operaciones exigentes y que requieren precisión.
  • Ofrece un rendimiento de llenado preciso al tiempo que garantiza volúmenes de llenado objetivo consistentes y aumenta la confianza en el envasado.
  • Disponible con certificación ValPlusTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,047 in
Diámetro interior (métrico) 1,2 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,172 in, 4,4 mm
Longitud global (imperial) 50 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,063 in
Grosor (métrico) 1.6 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -80 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -62 °C
Cantidad de embalaje 1 bobina
Esterilidad No estéril
Color Translúcido
Dureza 60 (Shore A)
Presión máxima 174 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Tipo de producto Tubos de bombas