Learn More
Buerkle™ Vaso de precipitados angular para su uso con la varilla telescópica Buerkle™
Código de producto. 10451183 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10451183 2000 mL 1 PCS
10383771 600 mL 1 PCS
10140141 1000 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10451183 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53540200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.90€
    60.95€ / paquete de 1
    Ahorro 35.95€
    37% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El vaso de precipitado se adapta a diferentes formas de recipiente mediante un ajuste de ángulo ajustable (hasta 90 °).
  • Polipropileno
  • Para la industria y el tratamiento del agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de agua
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 67,63 oz
Capacidad (métrico) 2000 mL
Modelo angular
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial y el tratamiento del agua