Learn More
Gravis Frascos de vidrio para muestras con tapón de rosca
Descripción
- La tapa no está incluida (se vende por separado)
Información de órdenes
dimCapacityMetric
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Blanco |
| Material | De cristal |
| Cantidad | Paquete de 86 |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | No |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Mostrar más |