Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia Samco™
Código de producto. 11661839
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 0,6/ml
< 13,7/ml
1,8 ml
< 1,8/ml
< 3,1/ml
4.9 ml
< 4,9/ml
5,5 ml
7,5 ml
7,7 ml
< 7,7/ml
< 8,0/ml
8,6 mL
< 8,6/ml
9.3 ml
< 9,5/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
0,3 ml
0,9 ml
< 0,9/ml
< 7,4/ml
1,8/ml
< 1,8/ml
< 2,2/ml
2,4 ml
< 2,8/ml
3,2 ml
3,5 ml
< 4,6/ml
6,0 ml
4.8 ml
< 6,2/ml
Tipo de empaquetado:
20/bolsa, 25 bolsas/paquete, 8 paquetes/caja
20/bolsa, 400/paq.
20/bolsa, 400/paquete
20/bolsa, 500/paquete
4000/caja
A granel 250/paquete
A granel 400/paquete
A granel 500/paq.
A granel 500/paquete
A granel, 400/paq.
A granel, 500/paquete
En envase individual, 500/paq.
Envasadas individualmente 250/paquete
Envasadas individualmente 400/paquete
Envasadas individualmente 500/paquete
Envasadas individualmente, 400/paquete
Envasadas individualmente, 500/paquete
Tamaño de la unidad:
400 PCS
500 PCS
paquete de 250
paquete de 400
paquete de 4000
paquete de 500
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11661839 < 7,7/ml No estéril 3,2 ml A granel, 500/paquete 500 PCS
15307813 < 7,7/ml No estéril 3,5 ml A granel 500/paquete paquete de 500
15337813 < 8,6/ml Estéril 6,0 ml Envasadas individualmente, 400/paquete 400 PCS
15307913 5,5 ml No estéril 2,4 ml A granel 500/paquete paquete de 500
15778257 < 7,7/ml Estéril 3,2 ml 4000/caja paquete de 4000
11367873 < 7,7/ml Estéril 3,2 ml Envasadas individualmente, 500/paquete 500 PCS
12394508 < 8,0/ml No estéril < 4,6/ml A granel 400/paquete 400 PCS
15327883 < 3,1/ml No estéril < 2,2/ml A granel 400/paquete paquete de 400
15317813 7,7 ml Estéril 3,5 ml En envase individual, 500/paq. paquete de 500
15327813 < 7,7/ml Estéril 3,5 ml 20/bolsa, 25 bolsas/paquete, 8 paquetes/caja paquete de 500
10354470 < 8,6/ml No estéril 6,0 ml A granel 400/paquete paquete de 400
15357813 8,6 mL Estéril 6,0 ml 20/bolsa, 400/paq. 400 PCS
15252089 1,8 ml No estéril 0,9 ml A granel 500/paq. paquete de 4000
15337883 7,5 ml No estéril < 2,8/ml A granel 400/paquete paquete de 400
15317863 1,8 ml Estéril 0,9 ml En envase individual, 500/paq. 500 PCS
15327863 < 1,8/ml Estéril < 0,9/ml 20/bolsa, 500/paquete 500 PCS
15357883 7,5 ml Estéril < 2,8/ml Envasadas individualmente 400/paquete 400 PCS
15367883 7,5 ml Estéril < 2,8/ml 20/bolsa, 500/paquete 500 PCS
15397883 < 4,9/ml Estéril < 1,8/ml Envasadas individualmente 500/paquete paquete de 500
15307893 < 4,9/ml Estéril < 1,8/ml 20/bolsa, 500/paquete 500 PCS
15337893 9.3 ml No estéril 4.8 ml A granel 250/paquete paquete de 250
15347893 < 9,5/ml Estéril < 6,2/ml Envasadas individualmente 250/paquete paquete de 250
15357893 < 9,5/ml Estéril < 6,2/ml 20/bolsa, 400/paquete paquete de 400
15307883 < 13,7/ml No estéril < 7,4/ml A granel 500/paquete 500 PCS
15307873 < 0,6/ml No estéril 0,3 ml A granel, 500/paquete 500 PCS
15317883 < 3,1/ml No estéril < 2,2/ml A granel, 400/paq. 400 PCS
15377883 4.9 ml No estéril 1,8/ml A granel 500/paquete 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 11661839 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 202NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.10€
    23.60€ / paquete de 500
    Ahorro 2.50€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Evite la contaminación cruzada con estas pipetas de transferencia, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción.
Evite la contaminación cruzada con las pipetas de transferencia Thermo Scientific™ Samco™, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
Recomendada para: Aplicaciones en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3,2 ml
Descripción Pipetas de transferencia de 7,7 ml Samco, no estériles
Diámetro exterior (métrico) 7,9 mm
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Tipo de empaquetado A granel, 500/paquete
Volumen (métrico) < 7,7/ml
Longitud (métrico) 15,6 cm