Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de uso especial Samco™
Descripción
Elimine el taponado, envasado y esterilización en autoclave con las pipetas de transferencia para usos especiales Thermo Scientific™ Samco™, ideales para administrar gotas en portaobjetos o en placas. Diseño único con perilla integrada en las pipetas que elimina la necesidad de tapar, empaquetar, esterilizar en autoclave; evita la contaminación cruzada.
- Polietileno no tóxico a prueba de roturas
- Superficies de baja afinidad: evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- No estériles
Specifica
Specifica
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 0,9/ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, caja blanca |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | No |
| Cantidad | 500/paq. |
| Volumen (métrico) | 1,7 ml |
| Longitud (métrico) | 8,7 cm |
| Tipo | Pipeta de transferencia de uso especial |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.