Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Description
Elimine la necesidad de taponar, empaquetar y esterilizar en autoclave con las pipetas de transferencia de tubo estrecho Thermo Scientific™ Samco™. Estas pipetas de polietileno evitan la contaminación cruzada y se utilizan con tubos y recipientes estrechos con aberturas pequeñas. El diseño individual incorpora una perilla de pipeta integrada y un tubo flexible que se dobla hacia la muestra desde los tubos estrechos o pequeños.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Specifications
Specifications
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 8 ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia Sedi-Pet, tubo estrecho, perilla grande |
| Diámetro exterior (métrico) | 3mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Gotas/ml | 19 |
| Graduado | No |
| Cantidad | 250/paquete 2500/caja |
| Tipo de empaquetado | A granel 250/paq., 10 paq./caja, 2500/caja |
| Volumen (métrico) | 15 ml |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.