Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Beskrivning
Elimine la necesidad de taponar, empaquetar y esterilizar en autoclave con las pipetas de transferencia de tubo estrecho Thermo Scientific™ Samco™. Estas pipetas de polietileno evitan la contaminación cruzada y se utilizan con tubos y recipientes estrechos con aberturas pequeñas. El diseño individual incorpora una perilla de pipeta integrada y un tubo flexible que se dobla hacia la muestra desde los tubos estrechos o pequeños.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Specifikationer
Specifikationer
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 3,3/ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia de 4,6 ml Samco Sedi-Pet™, tubo estrecho, no estériles, caja blanca |
| Diámetro exterior (métrico) | 2,5 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | No |
| Cantidad | 500/paq. |
| Tipo de empaquetado | 500/paq. |
| Volumen (métrico) | < 4,6/ml |
| Longitud (métrico) | 15,5 cm |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.