Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeteado
- Pipetas de transferencia
- Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
-
-
-
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
Código de producto. 15357863
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 ml
1,5 mL
3.9 ml
< 3,9/ml
4.8 ml
< 4,6/ml
5,8 ml
7,5 ml
< 7,7/ml
< 13,7/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Graduaciones:
0,1 , 0,2, 0,3 ml
0,1, 0,2, 0,3 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,5, 1, 1,5, 2 ml
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
0.5, 1, 1.5, 2 ml
1, 2, 3, 4, 5 ml
1, 2, 3 ml
Tipo de empaquetado:
10/bolsa, 500/pack
10/bolsa, 500/paquete
20/bolsa, 500/pack
20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
A granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas
A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas
A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas
En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
Envasadas individualmente, 500/paquete
Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja
Paquete de 500
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
24 product options available for selection
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Graduaciones | Tipo de empaquetado | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15357863 | 4.8 ml | No estéril | 0.5, 1, 1.5, 2 ml | A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas | 500 PCS |
| 15367813 | 3.9 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja | paquete de 500 |
| 15377813 | < 3,9/ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas | paquete de 500 |
| 15231799 | 5,8 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas | paquete de 5000 |
| 15200093 | < 4,6/ml | Estéril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas | 500 PCS |
| 15397813 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 10/bolsa, 500/pack | paquete de 500 |
| 11681829 | < 3,9/ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | - | 500 PCS |
| 11357853 | 5,8 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | - | 500 PCS |
| 15327823 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 10/bolsa, 500/paquete | 500 PCS |
| 10372660 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Envasadas individualmente, 500/paquete | 500 PCS |
| 12364468 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/bolsa, 500/pack | 500 PCS |
| 12384468 | 7,5 ml | No estéril | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml | - | 500 PCS |
| 12394468 | 7,5 ml | Estéril | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml | Envasadas individualmente, 500/paquete | 500 PCS |
| 15327873 | 1,5 ml | No estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | - | 500 PCS |
| 15387813 | < 3,9/ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | 500 PCS |
| 15307823 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Paquete de 500 | 500 PCS |
| 15317823 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | 500 PCS |
| 15251799 | < 7,7/ml | Estéril | 1, 2, 3 ml | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas | paquete de 4000 |
| 15261799 | < 7,7/ml | Estéril | 1, 2, 3 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | paquete de 4000 |
| 15367863 | < 4,6/ml | Estéril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | 500 PCS |
| 15292099 | 1,5 mL | No estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas | paquete de 4000 |
| 10291790 | 1,5 mL | Estéril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja | 500 PCS |
| 15317873 | 1,5 ml | Estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. | 500 PCS |
| 12334478 | < 13,7/ml | No estéril | 1, 2, 3, 4, 5 ml | A granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas | 250 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Código de producto.
15357863
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
274
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
29.45€
26.90€ / paquete de 500
Ahorro 2.55€
8% Descuento
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
24.21 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28004" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28004" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Descripción
Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 1.8 ml |
| Descripción | Pipeta de transferencia (banco de sangre), graduada a .5 ml, 1 ml, 1.5 ml y 2 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 7.1 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Gotas/ml | 25 |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0.5, 1, 1.5, 2 ml |
| Tipo de empaquetado | A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas |
| Volumen (métrico) | 4.8 ml |
| Longitud (métrico) | 15.2 cm |
| Tipo | Pipeta de transferencia graduada |
| Desechables | Sí |
| Mostrar más Mostrar menos |