Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15307823
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 ml
1,5 mL
3.9 ml
< 3,9/ml
4.8 ml
< 4,6/ml
5,8 ml
7,5 ml
< 7,7/ml
< 13,7/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Graduaciones:
0,1 , 0,2, 0,3 ml
0,1, 0,2, 0,3 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,5, 1, 1,5, 2 ml
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
0.5, 1, 1.5, 2 ml
1, 2, 3, 4, 5 ml
1, 2, 3 ml
Tipo de empaquetado:
10/bolsa, 500/pack
10/bolsa, 500/paquete
20/bolsa, 500/pack
20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
A granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas
A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas
A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas
En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
Envasadas individualmente, 500/paquete
Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja
Paquete de 500
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Graduaciones Tipo de empaquetado unitSize
15307823 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml Paquete de 500 500 PCS
15367813 3.9 ml No estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja paquete de 500
15377813 < 3,9/ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas paquete de 500
15231799 5,8 ml No estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas paquete de 5000
15200093 < 4,6/ml Estéril 0,5, 1, 1,5, 2 ml En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas 500 PCS
15397813 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 10/bolsa, 500/pack paquete de 500
11681829 < 3,9/ml No estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml - 500 PCS
11357853 5,8 ml No estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml - 500 PCS
15327823 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 10/bolsa, 500/paquete 500 PCS
10372660 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml Envasadas individualmente, 500/paquete 500 PCS
12364468 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 20/bolsa, 500/pack 500 PCS
12384468 7,5 ml No estéril 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml - 500 PCS
12394468 7,5 ml Estéril 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml Envasadas individualmente, 500/paquete 500 PCS
15327873 1,5 ml No estéril 0,1 , 0,2, 0,3 ml - 500 PCS
15387813 < 3,9/ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. 500 PCS
15317823 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. 500 PCS
15251799 < 7,7/ml Estéril 1, 2, 3 ml En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas paquete de 4000
15261799 < 7,7/ml Estéril 1, 2, 3 ml 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. paquete de 4000
15357863 4.8 ml No estéril 0.5, 1, 1.5, 2 ml A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas 500 PCS
15367863 < 4,6/ml Estéril 0,5, 1, 1,5, 2 ml 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. 500 PCS
15292099 1,5 mL No estéril 0,1 , 0,2, 0,3 ml A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas paquete de 4000
10291790 1,5 mL Estéril 0,1, 0,2, 0,3 ml Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja 500 PCS
15317873 1,5 ml Estéril 0,1 , 0,2, 0,3 ml 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. 500 PCS
12334478 < 13,7/ml No estéril 1, 2, 3, 4, 5 ml A granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas 250 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 15307823 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2221S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mida con exactitud más de un volumen utilizando estas pipetas de transferencia graduadas de polietileno. Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.
  • Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
  • Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3,5 ml
Descripción Pipeta de transferencia, perilla grande, graduada a 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
Diámetro exterior (métrico) 4,6 mm
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 25
Graduado Sí
Graduaciones 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
Tipo de empaquetado Paquete de 500
Volumen (métrico) 5,8 ml
Longitud (métrico) 15,5 cm
Tipo Pipeta de transferencia graduada
Desechables
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.