Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
Código de producto. 12384468
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 ml
1,5 mL
3.9 ml
< 3,9/ml
4.8 ml
< 4,6/ml
5,8 ml
7,5 ml
< 7,7/ml
< 13,7/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Graduaciones:
0,1 , 0,2, 0,3 ml
0,1, 0,2, 0,3 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,5, 1, 1,5, 2 ml
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
0.5, 1, 1.5, 2 ml
1, 2, 3, 4, 5 ml
1, 2, 3 ml
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
Tipo de empaquetado:
10/bolsa, 500/pack
10/bolsa, 500/paquete
20/bolsa, 500/pack
20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
A granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas
A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas
A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas
En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
Envasadas individualmente, 500/paquete
Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja
Paquete de 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Graduaciones Tamaño de la unidad Tipo de empaquetado
12384468 7,5 ml No estéril 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml 500 PCS -
15367813 3.9 ml No estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml paquete de 500 A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
15377813 < 3,9/ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml paquete de 500 En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
15231799 5,8 ml No estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml paquete de 5000 A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas
15200093 < 4,6/ml Estéril 0,5, 1, 1,5, 2 ml 500 PCS En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
15397813 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml paquete de 500 10/bolsa, 500/pack
11681829 < 3,9/ml No estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 PCS -
11357853 5,8 ml No estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 PCS -
15327823 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 PCS 10/bolsa, 500/paquete
10372660 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 PCS Envasadas individualmente, 500/paquete
12364468 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 PCS 20/bolsa, 500/pack
12394468 7,5 ml Estéril 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml 500 PCS Envasadas individualmente, 500/paquete
15327873 1,5 ml No estéril 0,1 , 0,2, 0,3 ml 500 PCS -
15387813 < 3,9/ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 PCS 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
15307823 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 PCS Paquete de 500
15317823 5,8 ml Estéril 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 PCS 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
15251799 < 7,7/ml Estéril 1, 2, 3 ml paquete de 4000 En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
15261799 < 7,7/ml Estéril 1, 2, 3 ml paquete de 4000 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
15357863 4.8 ml No estéril 0.5, 1, 1.5, 2 ml 500 PCS A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas
15367863 < 4,6/ml Estéril 0,5, 1, 1,5, 2 ml 500 PCS 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
15292099 1,5 mL No estéril 0,1 , 0,2, 0,3 ml paquete de 4000 A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas
10291790 1,5 mL Estéril 0,1, 0,2, 0,3 ml 500 PCS Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja
15317873 1,5 ml Estéril 0,1 , 0,2, 0,3 ml 500 PCS 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
12334478 < 13,7/ml No estéril 1, 2, 3, 4, 5 ml 250 PCS A granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 12384468 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 225NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.40€
    26.20€ / paquete de 500
    Ahorro 15.20€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mida con exactitud más de un volumen utilizando estas pipetas de transferencia graduadas de polietileno. Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.
  • Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
  • Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3,2 ml
Descripción Pipetas de transferencia graduadas de 7,5 ml Samco, bulbo grande, no estériles, graduadas de 0,50 a 3 ml
Diámetro exterior (métrico) 7,9 mm
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
Cantidad 500/paq.
Volumen (métrico) 7,5 ml
Longitud (métrico) 15,5 cm