Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeteado
- Pipetas de transferencia
- Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
Código de producto. 11357853
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 ml
1,5 mL
3.9 ml
< 3,9/ml
4.8 ml
< 4,6/ml
5,8 ml
7,5 ml
< 7,7/ml
< 13,7/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Graduaciones:
0,1 , 0,2, 0,3 ml
0,1, 0,2, 0,3 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,5, 1, 1,5, 2 ml
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
0.5, 1, 1.5, 2 ml
1, 2, 3, 4, 5 ml
1, 2, 3 ml
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
Tipo de empaquetado:
10/bolsa, 500/pack
10/bolsa, 500/paquete
20/bolsa, 500/pack
20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
A granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas
A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas
A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas
En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas
Envasadas individualmente, 500/paquete
Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja
Paquete de 500
24 product options available for selection
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Graduaciones | Tamaño de la unidad | Tipo de empaquetado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11357853 | 5,8 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 PCS | - |
| 15367813 | 3.9 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | paquete de 500 | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja |
| 15377813 | < 3,9/ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | paquete de 500 | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas |
| 15231799 | 5,8 ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | paquete de 5000 | A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas |
| 15200093 | < 4,6/ml | Estéril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | 500 PCS | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas |
| 15397813 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | paquete de 500 | 10/bolsa, 500/pack |
| 11681829 | < 3,9/ml | No estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 PCS | - |
| 15327823 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 PCS | 10/bolsa, 500/paquete |
| 10372660 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 PCS | Envasadas individualmente, 500/paquete |
| 12364468 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 PCS | 20/bolsa, 500/pack |
| 12384468 | 7,5 ml | No estéril | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml | 500 PCS | - |
| 12394468 | 7,5 ml | Estéril | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml | 500 PCS | Envasadas individualmente, 500/paquete |
| 15327873 | 1,5 ml | No estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | 500 PCS | - |
| 15387813 | < 3,9/ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 PCS | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. |
| 15307823 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 PCS | Paquete de 500 |
| 15317823 | 5,8 ml | Estéril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 PCS | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. |
| 15251799 | < 7,7/ml | Estéril | 1, 2, 3 ml | paquete de 4000 | En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas |
| 15261799 | < 7,7/ml | Estéril | 1, 2, 3 ml | paquete de 4000 | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. |
| 15357863 | 4.8 ml | No estéril | 0.5, 1, 1.5, 2 ml | 500 PCS | A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas |
| 15367863 | < 4,6/ml | Estéril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | 500 PCS | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. |
| 15292099 | 1,5 mL | No estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | paquete de 4000 | A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas |
| 10291790 | 1,5 mL | Estéril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | 500 PCS | Envueltos individualmente 500/pack 8 packs/caja 4000/caja |
| 15317873 | 1,5 ml | Estéril | 0,1 , 0,2, 0,3 ml | 500 PCS | 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. |
| 12334478 | < 13,7/ml | No estéril | 1, 2, 3, 4, 5 ml | 250 PCS | A granel 250/paquete; 10 paquetes/caja 2500/cajas |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Product Code.
11357853
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
222NL
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
39.60€
26.20€ / paquete de 500
Ahorro 13.40€
33% Descuento
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
19.65 EUR hasta el 2026-12-18
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
Add to basket
Description
Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Specifications
Specifications
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 3,5 ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia graduadas de 5,8 ml Samco, perilla grande, no estériles, graduadas de 0,50 a 1 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,6 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml |
| Cantidad | 500/paq. |
| Volumen (métrico) | 5,8 ml |
| Longitud (métrico) | 15,5 cm |