Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeteado
- Pipetas de transferencia
- Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Código de producto. 11317863
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 0,025/ml
< 1,3/ml
1,5 ml
1,7 ml
5,0 mL
5 ml
< 5,4/ml
5,8 ml
5.8 ml
< 8,7/ml
8,9 ml
8.7 ml
< 8,9/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
1 ml
< 1,0/ml
< 1,1/ml
3.3 ml
< 3,1/ml
< 3,3/ml
3.5 ml
< 3,7/ml
4,8 ml
4.8 ml
Tipo de empaquetado:
10/bolsa, 400/paquete
20/bolsa, 400/paquete
20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja.
20/bolsa, 400/paquete, 4000/caja.
20/bolsa, 500/paq., 4000/caja
500/paquete, 5000/caja
A granel (500/paquete., 4000/caja)
A granel 400/paq., 10 paq./caja, 4000/caja
A granel 400/paq., 8 paq./caja, 3200/cajas
A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
A granel, 250/pack, 8 pack/caja, 2000/caja
En envase individual
Envasadas individualmente, 400/paquete
Tamaño de la unidad:
400 PCS
4000 PCS
500 PCS
paquete de 250
paquete de 3200
paquete de 400
paquete de 500
32 product options available for selection
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | Tipo de empaquetado | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11317863 | 5,0 mL | Estéril | < 3,1/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | 400 PCS |
| 15357823 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | En envase individual | 400 PCS |
| 31337279 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | En envase individual | - |
| 11611839 | 1,5 ml | No estéril | < 1,0/ml | - | 400 PCS |
| 15387893 | < 0,025/ml | No estéril | - | - | 500 PCS |
| 11323433 | 1,5 ml | Estéril | < 1,0/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | 400 PCS |
| 15377823 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 10/bolsa, 400/paquete | 500 PCS |
| 10500071 | 5,8 ml | No estéril | < 3,3/ml | - | 500 PCS |
| 15253159 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | paquete de 3200 |
| 15263159 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 20/bolsa, 400/paquete | 4000 PCS |
| 10814561 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 20/bolsa, 400/paquete | paquete de 500 |
| 11347863 | 5,0 mL | Estéril | < 3,1/ml | 20/bolsa, 400/paquete | 500 PCS |
| 11661829 | < 8,7/ml | No estéril | 4,8 ml | - | 400 PCS |
| 11327863 | < 8,7/ml | Estéril | 4,8 ml | 20/bolsa, 400/paquete | 400 PCS |
| 11611829 | 5,8 ml | No estéril | < 3,7/ml | - | 500 PCS |
| 15307843 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | Envasadas individualmente, 400/paquete | 400 PCS |
| 15377843 | < 1,3/ml | No estéril | < 1,1/ml | A granel (500/paquete., 4000/caja) | 500 PCS |
| 15367823 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | 20/bolsa, 500/paq., 4000/caja | paquete de 500 |
| 15347823 | 1,7 ml | No estéril | 1 ml | A granel 400/paq., 8 paq./caja, 3200/cajas | 400 PCS |
| 10374850 | 5 ml | No estéril | 3.3 ml | A granel, 250/pack, 8 pack/caja, 2000/caja | paquete de 250 |
| 15317833 | < 5,4/ml | Estéril | < 3,1/ml | En envase individual | paquete de 400 |
| 15327833 | < 5,4/ml | Estéril | < 3,1/ml | 20/bolsa, 400/paquete, 4000/caja. | 500 PCS |
| 12324488 | 5 ml | No estéril | < 3,3/ml | - | paquete de 250 |
| 15387823 | 5,8 ml | No estéril | < 3,3/ml | 500/paquete, 5000/caja | paquete de 500 |
| 15397823 | 5.8 ml | Estéril | 3.3 ml | En envase individual | 400 PCS |
| 15397833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | 20/bolsa, 500/paq., 4000/caja | paquete de 500 |
| 15307833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 20/bolsa, 500/paq., 4000/caja | paquete de 500 |
| 15367833 | 5.8 ml | No estéril | 3.5 ml | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja | paquete de 500 |
| 15387833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | En envase individual | 400 PCS |
| 15337833 | 8.7 ml | No estéril | 4.8 ml | A granel 400/paq., 10 paq./caja, 4000/caja | paquete de 400 |
| 15347833 | 8,9 ml | Estéril | 4,8 ml | En envase individual | 400 PCS |
| 15357833 | < 8,9/ml | Estéril | 4,8 ml | 20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja. | paquete de 400 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Código de producto.
11317863
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
233NL1S
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
109.26€
92.63€ / paquete de 400
Ahorro 16.63€
15% Descuento
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descripción
Estas pipetas de transferencia de punta fina son perfectas para retirar y separar muestras de líquido. La perilla integrada en la pipeta facilita la dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.
- Fabricadas en polietileno a prueba de rotura, no tóxico.
- Superficie de baja afinidad – Previene la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 3,1/ml |
| Descripción | Pipetas de transferencia de punta fina extendida de 5,0 ml Samco, perilla grande, estériles, envasadas individualmente, caja blanca |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,0 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | No |
| Tipo de empaquetado | Envasadas individualmente, 400/paquete |
| Volumen (métrico) | 5,0 mL |
| Longitud (métrico) | 15,3 cm |
| Tipo | Pipetas de transferencia de punta fina extendida |