Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Código de producto. 10111360
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5,6 mL
5.6 ml
< 5,6/ml
6 ml
10,7 mL
< 10,7/ml
23 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de empaquetado:
10/bolsa, 400/pack
100/paq.
20/bolsa, 100/pack
20/bolsa, 100/paquete, 800/caja.
20/bolsa, 400/pack
20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja.
400/paq.
A granel 100/paq., 10 paq./caja, 1000/caja
A granel 400/paquete; 8 paquetes/caja 4000/cajas
En envase individual
Envasadas individualmente, 100/paquete
Envasadas individualmente, 400/paquete
Cantidad:
10/bolsa, 400/pack
10/bolsa, 400/paquete
100/paq.
100/paq., 8 paq/caja, 800/caja
100/paquete 1000/caja
20/bolsa, 100/pack
20/bolsa, 100/paq., 800/caja
20/bolsa, 400/pack
20/bolsa, 400/paq., 3200/caja
400/paq.
400/paq., 8 paq/caja, 3200/caja
400/paq., 8 paq/caja, 4000/caja
Tamaño de la unidad:
100 PCS
400 PCS
paquete de 1000
paquete de 400
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Tipo de empaquetado Cantidad Tamaño de la unidad
10111360 6 ml No estéril 400/paq. 400/paq. 400 PCS
15357853 5.6 ml No estéril A granel 400/paquete; 8 paquetes/caja 4000/cajas 400/paq., 8 paq/caja, 4000/caja paquete de 400
15377853 5,6 mL Estéril En envase individual 400/paq., 8 paq/caja, 3200/caja 400 PCS
15387853 < 5,6/ml Estéril 20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja. 20/bolsa, 400/paq., 3200/caja paquete de 400
15367853 6 ml Estéril 10/bolsa, 400/pack 10/bolsa, 400/pack 400 PCS
11327873 6 ml Estéril 10/bolsa, 400/pack 10/bolsa, 400/paquete 400 PCS
11317873 6 ml Estéril Envasadas individualmente, 400/paquete 400/paq. 400 PCS
10705502 6 ml Estéril 20/bolsa, 400/pack 20/bolsa, 400/pack 400 PCS
15242079 10,7 mL No estéril A granel 100/paq., 10 paq./caja, 1000/caja 100/paquete 1000/caja paquete de 1000
15397853 10,7 mL Estéril En envase individual 100/paq., 8 paq/caja, 800/caja 100 PCS
15307863 < 10,7/ml Estéril 20/bolsa, 100/paquete, 800/caja. 20/bolsa, 100/paq., 800/caja 100 PCS
11651839 23 ml No estéril 100/paq. 100/paq. 100 PCS
11337873 23 ml Estéril Envasadas individualmente, 100/paquete 100/paq. 100 PCS
11347873 23 ml Estéril 20/bolsa, 100/pack 20/bolsa, 100/pack 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10111360 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 262NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.10€
    28.90€ / paquete de 400
    Ahorro 16.20€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice muestreos de forma segura y sencilla en recipientes de gran tamaño con estas pipetas de transferencia extralargas, perfectas para aplicaciones de investigación.
Perfectas para aplicaciones de investigación, estas pipetas de transferencia extralargas se han diseñado con una perilla integrada que elimina la necesidad de tapar, envasar y esterilizar en autoclave, y evita la contaminación cruzada. Permiten un muestreo fácil y seguro desde recipientes grandes.
  • Excelente para aplicaciones de investigación
  • Pipetas de uso general ideales para el muestreo sistemático con muestras de líquidos
  • Adecuadas para su uso con recipientes grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) < 2,3/ml
Diámetro exterior (métrico) 5,0 mm
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Graduado No
Longitud (imperial) 9 in
Cantidad 400/paq.
Tipo de empaquetado 400/paq.
Volumen (métrico) 6 ml
Longitud (métrico) 22,5 cm
Tipo Pipetas de transferencia extralargas