Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco™
Código de producto. 15397803
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μl
40 μl
50 μl
60 µl
80 µl
100 μl
150 μl
200 μl
250 μl
300 µl
400 µl
Longitud (métrico):
5,3 cm
5,9 cm
6,5 cm
7,5 cm
8,0 cm
8,3 cm
8,89 cm
9,5 cm
10,19 cm
10,6 cm
Esterilidad:
No estéril
Descripción:
Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco; 250μl, no estériles (500/paquete, 5000/caja)
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 100 μl
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 150 μl
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 200 μl
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 20 μl
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 300 μl
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 400 μl
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 40 μl
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 50 μl
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 60 μl
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 80 μl
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
paquete de 5000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad Descripción Tamaño de la unidad
15397803 250 μl 10,19 cm No estéril Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco; 250μl, no estériles (500/paquete, 5000/caja) 500 PCS
15595243 20 μl 5,3 cm No estéril Pipetas de transferencia de volumen exacto de 20 μl paquete de 500
15317903 40 μl 5,9 cm No estéril Pipetas de transferencia de volumen exacto de 40 μl 500 PCS
15327903 60 µl 6,5 cm No estéril Pipetas de transferencia de volumen exacto de 60 μl 500 PCS
15176284 80 µl 7,5 cm No estéril Pipetas de transferencia de volumen exacto de 80 μl paquete de 5000
13450778 100 μl 8,3 cm No estéril Pipetas de transferencia de volumen exacto de 100 μl paquete de 5000
15337903 150 μl 8,0 cm No estéril Pipetas de transferencia de volumen exacto de 150 μl 500 PCS
15397903 400 µl 10,6 cm No estéril Pipetas de transferencia de volumen exacto de 400 μl paquete de 500
15367903 50 μl 5,9 cm No estéril Pipetas de transferencia de volumen exacto de 50 μl 500 PCS
15377903 200 μl 8,89 cm No estéril Pipetas de transferencia de volumen exacto de 200 μl 500 PCS
15387903 300 µl 9,5 cm No estéril Pipetas de transferencia de volumen exacto de 300 μl 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15397803 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 191NL
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Lleve a cabo la dispensación precisa de volúmenes de 20 a 400 μl con estas pipetas de transferencia de volumen exacto. Fabricadas en polietileno a prueba de rotura, no tóxico.
Dispense de forma precisa volúmenes de 20 a 400 μl con estas pipetas de transferencia de volumen exacto Thermo Scientific™ Samco™. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
  • Polietileno no tóxico a prueba de roturas
  • No estériles
  • Superficie de baja afinidad
  • Compatible con congelador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco; 250μl, no estériles (500/paquete, 5000/caja)
Diámetro exterior (métrico) 3 mm
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 250 μl
Longitud (métrico) 10,19 cm