Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco™
GREENER_CHOICE
Lleve a cabo la dispensación precisa de volúmenes de 20 a 400 μl con estas pipetas de transferencia de volumen exacto. Fabricadas en polietileno a prueba de rotura, no tóxico.
Marca:  Thermo Scientific™ 941NL
30.45 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15377903
  • 33.80€ / paquete de 500
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Dispense de forma precisa volúmenes de 20 a 400 μl con estas pipetas de transferencia de volumen exacto Thermo Scientific™ Samco™. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
  • Polietileno no tóxico a prueba de roturas
  • No estériles
  • Superficie de baja afinidad
  • Compatible con congelador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 200 μl
LDPE
No
200 μl
Pipetas de transferencia de volumen exacto
3,0 mm
No estéril
A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas
8,89 cm
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Exact volume tranfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Exact volume tranfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco - Exact volume tranfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Exact volume tranfer pipettes
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1333924 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/12/2024 Catalog Number941NL
Número de lote1329358 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/08/2022 Catalog Number941NL
Número de lote1333923 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/10/2021 Catalog Number941NL
Número de lote1332235 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/10/2021 Catalog Number941NL
Número de lote1332234 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/09/2021 Catalog Number941NL
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.
    Promo Code: 24117
    Expires2025-08-24
    Days
    28
    Hours
    20
    Minutes
    46
    Seconds
    58
Título del producto
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco™ > 200 μl