Learn More
Salbutamol hemisulfate, 98+%, Thermo Scientific™
40.20€ - 155.00€
| CAS | 51022-70-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C13H23NO7S |
| Peso molecular (g/mol) | 337.387 |
| Número MDL | MFCD00055200 |
| Clave InChI | OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate |
| PubChem CID | 9884233 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11478467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18544.03 |
1g |
40.20€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11488467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18544.06 |
5g |
155.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsSalbutamol sulfate is used as standard in analysis of fortified meat for LABA content using ELISA kits. It is also used to study the response of prostaglandin 2α to various β-adrenergic agonists in cultured bovine endometrial cells.
Solubility
Soluble in water and 1M sodium hydroxide (50 mg/ml).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
| 51022-70-9 | |
| 337.387 | |
| OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N | |
| 9884233 | |
| CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O |
| C13H23NO7S | |
| MFCD00055200 | |
| salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate | |
| 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid |
Especificaciones
| Salbutamol sulfate | |
| C13H23NO7S | |
| Light sensitive | |
| Soluble in water and 1M sodium hydroxide (50mg/ml). | |
| CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O | |
| 337.387 | |
| 576.7 |
| 51022-70-9 | |
| MFCD00055200 | |
| salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate | |
| OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid | |
| 9884233 | |
| 99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H361fd
missing translation for 'einecsNumber' : 256-916-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ6430100
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Salbutamol sulphate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Bis[(tert-butyl)(.beta.,3,4-trihydroxyphenethyl)ammonium] sulphate