Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ ND 100-80
Código de producto. 15670211
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,01 in
0,02 in
0,04 in
0,05 in
Diámetro exterior (imperial):
0,03 in, 0.76 mm
0,06 in, 1.52 mm
0,07 in, 1.78 mm
0,09 in, 2.29 mm
Grosor (imperial):
0,01 in
0,015 in
0,02 in
Tamaño de la unidad:
150 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Grosor (imperial) unitSize
15670211 0,02 in 0,06 in, 1.52 mm 0,02 in 150 metros
11764708 0,01 in 0,03 in, 0.76 mm 0,01 in 150 metros
10696965 0,05 in 0,09 in, 2.29 mm 0,02 in 150 metros
15385372 0,04 in 0,07 in, 1.78 mm 0,015 in 150 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15670211 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor AAD04103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tygon™ Tubos ND 100-80 para fabricantes de dispositivos médicos.
Especialmente formulados en un diámetro mayor que permite una alta resistencia a la deformación y la contracción
Tygon™ Los tubos ND 100-80 están hechos de un polímero biocompatible que no está formulado con DEHP. Este tubo es transparente para una fácil visualización del flujo de fluido. Las propiedades físicas de Tygon ND 100-80 permite la fabricación de tubos de diámetro más pequeño con una alta resistencia al doblado y al colapso.
  • Alta rigidez para resistencia a las dobleces
  • Compatibles con la sangre
  • Transparentes para una visualización sencilla del flujo de fluidos
  • Orificio interior liso como el vidrio
  • Flexibilidad reducida para aplicaciones de succión
  • Tygon™ ND 100-80 ha cumplido con los requisitos de la Prueba Biológica para Plásticos Clase VI, como se describe en USP <88> (2017)
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Compliance
Con aprobación de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y conformes con REACH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Diámetro interior (métrico) 0.51 mm
Material Tygon ND-100-80
Diámetro exterior (imperial) 0,06 in, 1.52 mm
Grosor (imperial) 0,02 in
Grosor (métrico) 0.51 mm
Para utilizar con (aplicación) Grado médico
Tamaño de puerto Needle Gauge: 23
Color Transparente
Tipo de producto Tubing