Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de acero inoxidable brillante
Código de producto. 12328149 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diámetro interior (métrico):
10 mm
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12328149 600 mm 12,5 mm cada uno
11795386 750 mm 12,5 mm cada uno
11785386 500 mm 10 mm cada uno
11759327 500 mm 12,5 mm cada uno
11705396 1000 mm 12,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12328149
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. Las varillas de acero inoxidable brillante R&L Enterprises™ son duraderas y resistentes a la corrosión.
  • De rosca
  • La longitud de la varilla no incluye la rosca
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 600 mm
Diámetro interior (métrico) 12,5 mm
Tipo de producto Varilla (roscada)
Tamaño de rosca 10 mm
Descripción De rosca