Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de acero inoxidable brillante
Código de producto. 11785386 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diámetro interior (métrico):
10 mm
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11785386 500 mm 10 mm cada uno
11795386 750 mm 12,5 mm cada uno
11759327 500 mm 12,5 mm cada uno
11705396 1000 mm 12,5 mm cada uno
12328149 600 mm 12,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11785386
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. Las varillas de acero inoxidable brillante R&L Enterprises™ son duraderas y resistentes a la corrosión.
  • De rosca
  • La longitud de la varilla no incluye la rosca
  • Duradero
  • Fácil de limpiar
  • Resistente a la corrosión
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 500 mm
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Tipo de producto Varilla (roscada)
Descripción De rosca
Para utilizar con (aplicación) Para soporte rectangular