Learn More
Euro Protection™ Casco de seguridad
Código de producto. 12007876
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Ajustable (55 a 62 cm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12007876 Ajustable (55 a 62 cm) paquete de 48
1 options
Código de producto. 12007876 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 65300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    676.28€
    368.86€ / paquete de 48
    Ahorro 307.42€
    45% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El casco de seguridad Euro Protection™ es ajustable y está fabricado en polipropileno sólido.
  • Estructura de polipropileno
  • Banda absorbente del sudor
  • Colocación ajustable por trinquete
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 397
Color Blanco
Material Polipropileno
Tamaño Ajustable (55 a 62 cm)
Peso (métrico) 350 g