Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston transparentes con revestimiento de seguridad sin tapones
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
- Recubierto en capa de plastisol
- El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
- Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
- El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 950 ml |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 30 |
| Acabado del cuello | 33-400 |
| Closure Included | No |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |