Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston transparentes con revestimiento de seguridad y tapones fenólicos negros
Código de producto. 16134657 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
240 ml
480 ml
1000 ml
Revestimiento del tapón:
Caucho
Cono de polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón unitSize
16134657 480 ml Caucho paquete de 12
16104557 240 ml Cono de polietileno paquete de 12
16184547 480 ml Cono de polietileno paquete de 12
16194547 1000 ml Cono de polietileno paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16134657
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio de sodocálcico de tipo III es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras con revestimiento de plastisol, para una mayor seguridad, un mejor agarre y mayor dificultad de roturas.
  • Recubierto en capa de plastisol
  • El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
  • Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
  • El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 480 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 25 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 16 mm
Altura con tapón (métrico) 171 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 12
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 28-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 168 mm
Tipo de producto Botella redonda Boston con revestimiento de seguridad
Revestimiento del tapón Caucho
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 75 mm