Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadora de boca ancha, de color ámbar, revestimiento de seguridad y tapones blancos de polipropileno
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 41 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 32 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 122 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 24 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 45-400 |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |