Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadora de boca ancha, de color ámbar, revestimiento de seguridad y tapones blancos de polipropileno
Código de producto. 16124487 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
950 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón unitSize
16124487 250 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16144477 250 ml Vinilo/pasta paquete de 24
16124477 500 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16114477 500 ml Vinilo/pasta paquete de 12
16134477 950 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16124487
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio de sodocálcico de tipo III es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras con revestimiento de plastisol, para una mayor seguridad, un mejor agarre y mayor dificultad de roturas.
  • Recubierto en una capa de plastisol
  • El revestimiento de seguridad contiene la sustancia en el frasco el tiempo suficiente como para permitir una eliminación adecuada
  • Fácil de agarrar y difícil de romper
  • Cuenta con un cuerpo redondo, hombros curvos y una abertura de cuello estrecho y roscado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 41 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 32 mm
Altura con tapón (métrico) 122 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 45-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 119 mm
Tipo de producto Botella envasadora de boca ancha con revestimiento de seguridad
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 45-400 mm
Diámetro (métrico) 65 mm