Description
- Fabricado en HDPE muy robusto y eléctricamente conductor, que es muy resistente a los disolventes comúnmente utilizados en los laboratorios.
- Cantidades de llenado desde 10 L para su uso con sistemas HPLC hasta bidones masivos de 60 L para la recogida de grandes cantidades de recipientes (p. ej., profesionales). SymLine™ sistemas de eliminación)
- Los tipos de rosca S50, S60/61, S70/71 y S90 se utilizan comúnmente en el laboratorio y son todos compatibles.
- Gama de tapones de seguridad para la eliminación segura de sustancias volátiles y peligrosas
- Sus características especiales de seguridad como bandas de visibilidad integradas o flotadores garantizan una supervisión permanente del nivel de llenado.
- Su diseño práctico como recipientes que ahorran espacio permiten un almacenamiento seguro de residuos líquidos incluso en espacios pequeños o en cabinas donde hay productos peligrosos.
Spécification
Spécification
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Certificaciones/conformidad | Aprobación UN-Y |
| Tamaño del tapón | S60/61 |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 290 x 185 x 265 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida de residuos líquidos inflamables |
| Para utilizar con (equipo) | SCAT™ Embudos de seguridad |
| Altura (métrico) | 265 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?