Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek 500 Xpert
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12991345 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
5X-Grande
XXXXXXL
7XL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 PCS
25 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12991345 M 25 PCS
11743103 Pequeño paquete de 100
12971345 Pequeño paquete de 25
11703103 M 100 PCS
13005683 M 1 PCS
13095673 L 1 PCS
12911355 L 25 PCS
11713103 L 100 PCS
11723103 XL paquete de 100
12931355 XL paquete de 25
13025683 XL cada uno
12951355 2XL 25 PCS
13075673 2XL 1 PCS
11733103 2XL 100 PCS
12961355 3XL 25 PCS
11753103 3XL 100 PCS
13085673 3XL cada uno
17402893 4X-Large paquete de 100
17412893 5X-Grande paquete de 100
17422893 XXXXXXL paquete de 100
17432893 7XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 12991345 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D14663967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.44€
    218.17€ / paquete de 25
    Ahorro 72.27€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. DuPont™ Tyvek™ Clásico Xpert El mono con capucha es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua y ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras.
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. El mono con capucha DuPont™ Tyvek™ Plus es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles, y ofrece una barrera excelente contra fibras y partículas finas
  • Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos, y cintura elástica pegada.
  • Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
  • Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
  • capucha de 3 pieza ajustar bien la cabeza y la cara cuando uno gira la cabeza
  • Blanco, tallas S a XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño M
Material Tyvek Flashspun HDPE
Color Blanco
Desechables Si
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera con cierre automático y solapa
Tipo de costura Cosido
Resistencia Líquidos, Partícula, Químico
Certificaciones/conformidad Categoría III, Tipo 5-B y 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 92 a 100 cm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación farmacéutica, procesamiento químico, industria del petróleo y el gas, mantenimiento y operaciones generales, pintura automática por pulverización y muchas otras.
Cantidad 100/paq.
Modelo Classic Xpert
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.