Description
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. El mono con capucha DuPont™ Tyvek™ Plus es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles, y ofrece una barrera excelente contra fibras y partículas finas
- Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
- Cara, muñecas y tobillos elásticos, y cintura elástica pegada.
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
- Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
- capucha de 3 pieza ajustar bien la cabeza y la cara cuando uno gira la cabeza
- Blanco, tallas S a XXXL
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Monos con capucha |
| Tamaño | XL |
| Material | Tyvek Flashspun HDPE |
| Color | Blanco |
| Desechables | Si |
| Estilo de cintura | Elástico en la espalda |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de campana extractora | 3 paneles |
| Show More |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.