Learn More
Buerkle™ Etiquetas a prueba de manipulación Safe-it™
Código de producto. 11951431 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 95 mm
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11951431 20 x 95 mm 1 ROLL
1 options
Código de producto. 11951431 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53035000
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las etiquetas a prueba de manipulación Buerkle™ Safe-it™ muestran un patrón de tablero plateado tanto en la subsuperficie como en la superficie de la propia etiqueta cuando esta está rota.
  • Cuando se rompe el precinto de seguridad de Safe-it, aparece un patrón de tablero plateado en la subsuperficie y la superficie de la propia pegatina
  • Las etiquetas Safe-it se utilizan como sellos de originalidad y como protección contra manipulaciones de, por ejemplo, muestras de retención, para el transporte de muestras, recipientes de sellado con productos químicos importantes o peligrosos en el laboratorio, así como cartas de sellado, envíos y mucho más
  • La apertura inicial de un paquete se hace evidente e irrevocablemente visible con el sello que garantiza la originalidad, por lo que se puede probar la apertura no autorizada
  • Si se retira la etiqueta de seguridad, esta se divide en capas separadas
  • Un patrón que estaba previamente oculto aparece en la superficie y es irreversible
  • El pegamento deja suciedad en la superficie que no se puede quitar (llamada etiqueta VOID)
  • Una vez que quite la etiqueta, no se puede volver a utilizar
  • Por tanto, no es posible cambiar la etiqueta o modificarla después
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El sello garantiza originalidad
Color Plata
Caras imprimibles Front
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Mostrar texto Without
Para utilizar con (aplicación) Muestras, muestras de retención, transporte de muestras, recipientes de sellado
Incluye Patrón de tablero, prueba visible de manipulación
Cantidad 500/rollo
Dimensiones (L x An) 20 x 95 mm
Longitud (imperial) 3,74 in
Longitud (métrico) 95 mm
Anchura (imperial) 3,74 in
Anchura (métrico) 20 mm