Learn More
Fisherbrand™ Taburete de silla de montar
Código de producto. 30276793 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30276793 Negro cada uno
30276792 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30276793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    236.80€ / paquete de 1
    Ahorro 80.20€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El taburete tipo sillín permite sentarse de forma ergonómica incluso con frecuentes cambios de posición. Gracias al ajuste intuitivo de la altura del asiento, se puede adaptar fácilmente a puestos de trabajo elevados y a diferentes alturas corporales.
  • Taburete de laboratorio
  • Altura del asiento 540-800 mm.
  • Cómodo asiento de silla de montar que soporta la forma natural en S de la columna vertebral.
  • Espuma de tapicería de 3 zonas para una distribución óptima de la presión.
  • Dinámica del asiento en 3D para garantizar un asiento activo y dinámico.
  • Base de aluminio especialmente pequeña con un diámetro de 540 mm y ruedas grandes para una gran movilidad.
  • Diseño higiénico.
  • El taburete está diseñado para que no acumule suciedad y sea fácil de limpiar.
Especificaciones
Tipo de producto Taburete de silla de montar
Color Negro
Material Acero
Tipo de asiento Taburete
Cumple con los niveles de seguridad biológica S1 y S2, cumple con GMP