Learn More
Fisherbrand™ Paquetes de sistema de gel horizontal runVIEW™ Mini y Midi PROMO
Código de producto. 15301367 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Paquete CONVERTER
Paquete STANDARD
Paquete completo
Modelo:
MIDI
MINI
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Modelo unitSize
15301367 Paquete CONVERTER MIDI cada uno
15391357 Paquete CONVERTER MINI cada uno
15321367 Paquete STANDARD MINI cada uno
15331367 Paquete STANDARD MIDI cada uno
15351367 Paquete completo MIDI cada uno
15341367 Paquete completo MINI cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15301367
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
RunVIEW está diseñado para el fraccionamiento del tamaño en tiempo real y la recuperación de ácidos nucleicos. runVIEW puede maximizar la eficacia de la recuperación de ADN de geles teñidos con EtBr y SYBR al reducir el número de pasos implicados en la pu
  • Se puede utilizar una plataforma de visualización de iluminadores de luz azul ajustable y portátil con los depósitos de electroforesis SUB-GEL Mini y SUB-GEL Midi
  • La tapa del filtro de emisión bluVIEW con ventilador de extracción integrado permite la visualización sin condensación de geles de agarosa marcados con fluorescencia de luz azul de 70 mm o 100 mm de ancho
  • La luz azul es completamente segura y da como resultado una mejor eficacia en la clonación en comparación con UV
Hay tres tipos de paquetes disponibles:
  • El paquete runVIEW™ CONVERTER incluye la plataforma de visualización ajustable runVIEW™ y la tapa del filtro de emisión bluVIEW Mini o Midi (permite que los depósitos estándar SUB-GEL Mini o SUB-GEL Midi se conviertan en electroforesis en tiempo real)
  • El paquete runVIEW™ STANDARD incluye la plataforma de visualización ajustable runVIEW™ y el depósito runVIEW™ SUB-GEL Mini o Midi
  • El paquete runVIEW™ COMPLETE incluye el paquete STANDARD en formato Mini o Midi con fuente de alimentación
Especificaciones
Descripción Aplicaciones: Formación: ideal para comprobaciones rápidas de números bajos y medios de muestras tras la PCR y la clonación
Tipo Paquete CONVERTER
Incluye Plataforma de visualización runVIEWTM y tapa bluVIEW (para su uso con la unidad de electroforesis de gel horizontal Sub-Gel Midi)
Modelo MIDI