Learn More
Fisherbrand™ Reglas
Código de producto. 12989074 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de escala:
Peso métrico
Sistemas métrico e imperial
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de escala Tamaño de la unidad
12989074 Peso métrico paquete de 10
12979074 Sistemas métrico e imperial paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12989074
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeado en plástico blanco.
  • 6 mm de grosor por 25 mm de ancho
  • 1 metro de largo
  • Aluminio impreso en negro
Especificaciones
Tipo de producto Ruler
Color Blanco
Longitud (métrico) 1 m
Tipo de escala Peso métrico
Grosor 6 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Material Plástico