Learn More
Fisherbrand™ Reglas
Código de producto. 12979074 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de escala:
Peso métrico
Sistemas métrico e imperial
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de escala unitSize
12979074 Sistemas métrico e imperial paquete de 10
12989074 Peso métrico paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12979074
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeado en plástico blanco.
  • 6 mm de grosor por 25 mm de ancho
  • 1 metro de largo
  • Aluminio impreso en negro
Especificaciones
Tipo de producto Ruler
Color Blanco
Longitud (métrico) 1 m
Tipo de escala Sistemas métrico e imperial
Grosor 6 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Material Plástico