Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Material | Caucho |
| Diámetro exterior (imperial) | 14 mm |
| Longitud global (métrico) | 10 m |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos |
| Flexibilidad | Los tubos |