Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho
Código de producto. 11507572 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diámetro exterior (imperial):
4,5 mm
8 mm
9,5 mm
12 mm
14 mm
16,5 mm
17 mm
22,5 mm
24 mm
26,5 mm
29,5 mm
31,5 mm
Grosor (métrico):
0,75 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,25 mm
5 mm
7 mm
8,5 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11507572 10 mm 24 mm 7 mm 10 metros
11895512 10 mm 14 mm 2 mm 10 metros
11805522 12,5 mm 17 mm 2,5 mm 10 metros
11517572 12,5 mm 29,5 mm 8,5 mm 10 metros
11815522 16 mm 22,5 mm 3,25 mm 10 metros
11825522 20 mm 26,5 mm 3,25 mm 10 metros
11835522 25 mm 31,5 mm 3,25 mm 10 metros
11865512 5 mm 8 mm 1,5 mm 10 metros
11855512 3 mm 4,5 mm 0,75 mm 10 metros
11587562 6,5 mm 16,5 mm 5 mm 10 metros
11885512 8 mm 12 mm 2 mm 10 metros
11875512 6,5 mm 9,5 mm 1,5 mm 10 metros
15199654 6,5 mm 9,5 mm 1,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11507572
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.57€
    125.77€ / 10 metros
    Ahorro 55.80€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos.
  • Mayor resistencia que la mayoría de polímeros
  • Escala de temperatura: De - 40 °C a 70 °C
  • Ligeros y flexibles
  • No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos (consulte los tubos de neopreno)
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 7 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
Flexibilidad Los tubos