Learn More
Fisherbrand™ Perilla de succión de caucho
Código de producto. 11987984 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 ml
60 ml
Diámetro exterior (métrico):
46 mm
54 mm
Longitud (métrico):
66 mm
80 mm
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Diámetro exterior (métrico) Longitud (métrico) Unit Size
11987984 30 ml 46 mm 66 mm cada uno
11997984 60 ml 54 mm 80 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11987984
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Utilice pipetas y jeringas con mayor facilidad. La pera de succión de caucho está hecha de caucho natural resistente con una forma contorneada y un cuello de pared gruesa para un mayor agarre. Disponible en una variedad de capacidades para usar con pipetas y jeringas de 6 a 8 mm de diámetro.
  • Forma de bulbo contorneada con una pared gruesa neck.
  • Aumenta el agarre para un uso más fácil con pipetas y jeringas.
  • Fabricado en caucho natural resistente de color rojo brillante.
  • Disponible en capacidades de 12, 15, 30, 60 y 150 mL.
  • La pera con capacidad de 150 ml tiene nervaduras de refuerzo para usarla con pipetas más grandes.
  • Diseñado para uso con pipetas y jeringas de 6 a 8 mm de diámetro.
Specifications
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Rojo
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipetas y jeringas
Tipo de agarre Redondo
Material Caucho natural
Modelo Pera
Esterilidad No estéril
Tipo Perilla de succión
Volumen (métrico) 30 ml
Para utilizar con (equipo) Pipetas y jeringas
Cantidad 1 unidad
Longitud (imperial) 2,6 in
Longitud (métrico) 66 mm
Diámetro de la abertura (imperial) 0,2 in
Diámetro exterior (imperial) 1,8 in
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Diámetro exterior (métrico) 46 mm