Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho con orificio
Código de producto. 11597592 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11597592 13 mm paquete de 20
10283751 35 mm paquete de 10
11517612 37 mm paquete de 10
10000331 37 mm paquete de 10
11537612 41 mm paquete de 5
11557612 45 mm paquete de 5
10080361 53 mm paquete de 2
10440123 6 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11597592
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evita las fugas de productos químicos líquidos o el escape del recipiente.
  • Utilizado con fines industriales
  • Encaja bien en el recipiente
  • Hecho de caucho natural rojo
Especificaciones
Cantidad 20/paq.
Color Rojo
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón (1 orificio)