Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho con orificio
Código de producto. 11557612 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
11557612 45 mm paquete de 5
11597592 13 mm paquete de 20
10283751 35 mm paquete de 10
11517612 37 mm paquete de 10
10000331 37 mm paquete de 10
11537612 41 mm paquete de 5
10080361 53 mm paquete de 2
10440123 6 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11557612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.35€
    22.88€ / paquete de 5
    Ahorro 5.47€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evita las fugas de productos químicos líquidos o el escape del recipiente.
  • Utilizado con fines industriales
  • Encaja bien en el recipiente
  • Hecho de caucho natural rojo
Especificaciones
Cantidad 5/paq.
Color Rojo
Diámetro exterior (imperial) 45 mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón (1 orificio)