Learn More
- Home
- Products
- Tapones y cierres
- Corchos
- Fisherbrand™ Tapones de corcho
Fisherbrand™ Tapones de corcho
Código de producto. 12346457 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6mm
8mm
9mm
12mm
13mm
14mm
17mm
19mm
21mm
22mm
25,5mm
28,5mm
30mm
32mm
35mm
38mm
41,5mm
44mm
47,5mm
50mm
Diámetro del área superior (métrico):
9,5mm
11mm
12mm
15mm
16mm
17mm
20,5mm
22mm
24mm
25,5mm
28,5mm
32mm
33mm
35mm
38mm
41,5mm
44mm
47,5mm
50mm
57mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
21 product options available for selection
| Código de producto. | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12346457 | 12mm | 15mm | paquete de 20 |
| 12356457 | 13mm | 16mm | paquete de 20 |
| 12366457 | 14mm | 17mm | paquete de 20 |
| 12386457 | 17mm | 20,5mm | paquete de 10 |
| 12316467 | 21mm | 24mm | paquete de 10 |
| 12336467 | 25,5mm | 28,5mm | paquete de 10 |
| 12326467 | 22mm | 25,5mm | paquete de 10 |
| 12306467 | 19mm | 22mm | paquete de 10 |
| 12346467 | 28,5mm | 32mm | paquete de 10 |
| 12356467 | 30mm | 33mm | paquete de 10 |
| 12803834 | 30mm | 33mm | paquete de 10 |
| 12366467 | 32mm | 35mm | paquete de 10 |
| 12376467 | 35mm | 38mm | paquete de 10 |
| 12386467 | 38mm | 41,5mm | paquete de 10 |
| 12396467 | 41,5mm | 44mm | paquete de 10 |
| 12306477 | 44mm | 47,5mm | paquete de 10 |
| 12316477 | 47,5mm | 50mm | paquete de 10 |
| 12306457 | 6mm | 9,5mm | paquete de 20 |
| 12326477 | 50mm | 57mm | paquete de 10 |
| 12316457 | 8mm | 11mm | paquete de 20 |
| 12326457 | 9mm | 12mm | paquete de 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Código de producto.
12346457
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Usar código promocional 28509
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
2.99 EUR hasta el 2026-08-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28509" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28509" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 21mm |
| Cantidad | 20/paq. |
| Diameter (Metric) Bottom | 12mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 15mm |
| Material | Corcho |
| Tipo de producto | Tapón de corcho |