Learn More
Marienfeld Superior™ Llenador de pipetas de seguridad de caucho
Descripción
- Hecho de caucho rojo (caoutchouc natural)
- Para pipetas graduadas y volumétricas
- Control de las funciones apretando las válvulas adecuadas entre el pulgar y el índice
- Empaquetado individualmente en papel de aluminio con instrucciones breves para su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Caucho natural |
| Modelo | Universal |
| Tipo | Pipeteador |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas volumétricas y graduadas |
| Intervalo funcional | Hasta 100 ml de capacidad y 5-9 mm de diámetro. |
| Cantidad | 1 |