Learn More
Fisherbrand™ Perillas de caucho para pipetas cilíndricas o de perilla
Código de producto. p-8000157 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11890950 Rojo cada uno
11880950 Verde 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11890950
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para todos los medios que no atacan el caucho. Las perillas de las pipetas Fisherbrand™ vienen con tres válvulas esféricas de vidrio, ajustables con la presión de los dedos.
  • Disponibles en una gama de colores
  • Con capacidad de volumen de 60 ml, adecuada para pipetas de 2 a 50 ml
  • Los medios de la pipeta no deben entrar en el pipeteador ya que puede causar un mal funcionamiento de la válvula
Especificaciones
Color Rojo
Material Caucho
Tipo Pipeteador
Volumen (métrico) 60 ml
Para utilizar con (equipo) Puede utilizarse en pipetas cilíndricas o con perillas de 2 a 50 ml
Incluye Tres válvulas esféricas de vidrio
Cantidad 1 unidad